Learn More
BRAND™ Uhrglasschalen aus Kalknatronglas
Artikelnummer. 15201489 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
Packungsgröße:
10 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
15201489 50 mm 10 Stück
10771572 125 mm 10 Stück
10313031 150 mm 10 Stück
10079980 60 mm 10 Stück
10273391 90 mm 10 Stück
10588831 200 mm 10 Stück
10558401 70 mm 10 Stück
10389901 100 mm 10 Stück
10455771 80 mm 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 15201489 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 150015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.05 €
    29.03 € / 10 Stück
    Sparen 11.02 €
    27% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spannungsreduziert, um das Risiko von Zersplittern zu minimieren.
  • Kalknatronglas nach DIN 12341
  • Geschliffene Kanten
  • Spannungsreduziert, um das Risiko von Zersplittern zu minimieren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DIN 12341
Bodenform Flach
Material Kalknatronglas
Form Rund
Typ Uhrglas
Ausführung der Innenwände Poliert
Durchmesser (metrisch) 50 mm