Learn More
Scientific Glass Labs™ Uhrglasschalen aus Kalknatronglas
Artikelnummer. 13142440
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
70 mm
80 mm
150 mm
Packungsgröße:
10 Stück
5 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
13142440 150 mm 5 Stück
13102440 80 mm 10 Stück
13192430 70 mm 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13142440 Lieferant Scientific Glass Labs™ Lieferanten-Nr. 170/1/150
Verfügbar ab: 18-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus Kalknatronglas. Die Scientific Glass Labs™ Uhrgläser aus Kalknatronglas haben eine dünne, geschliffene Klarglaskante und eignen sich zum Verdampfen von Flüssigkeiten, Wiegen von Feststoffen oder Erhitzen kleiner Substanzmengen.
Uhrgläser eignen sich zum Verdampfen von Flüssigkeiten, Wiegen von Feststoffen oder Erhitzen kleiner Substanzmengen.
  • Aus Kalknatronglas
  • Dünnes Klarglas
  • Geschliffene Kanten
Spezifikation
Bodenform Flach
Material Kalknatronglas
Form Rund
Typ Uhrglas
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verdampfung von Flüssigkeiten, Heizung von kleiner Substanzmengen, Wiegen von Feststoffen
Ausführung der Innenwände Geschliffene Kanten
Durchmesser (metrisch) 150 mm