Learn More
Kalk-Natron, Indikator-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11473957
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2500 g
Packungsgröße:
2500 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11473957 2500 g 2500 Gramm
11463957 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11473957 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19352.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    148.92 €
    122.65 € / 2500 Gramm
    Sparen 26.27 €
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 8006-28-8 ∣ CaHNaO2 ∣ 96.074 g/mol
Soda lime's ability is to absorb carbon dioxide, makes it valuable in medical and surgical procedures. It is also used as a powerful drying agent, or desiccant, in commercial and industrial usage. It is also useful for the construction of gas masks. It plays an essential role for the measurement of soil carbon dioxide efflux upon absorption. It is also useful for direct measurement of dissolved carbon dioxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kalk-Natron hat die Fähigkeit, Kohlendioxid aufzunehmen, was es wertvoll für medizinische und chirurgische Eingriffe macht. Es wird auch als leistungsstarkes Trockenmittel im kommerziellen und industriellen Bereich eingesetzt. Außerdem ist es für die Herstellung von Gasmasken nützlich. Es spielt eine wesentliche Rolle bei der Messung des Kohlendioxid-Ausflusses im Boden bei der Absorption. Es ist auch für die direkte Messung von gelöstem Kohlendioxid nützlich.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Luftempfindlich und hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Säuren, Wasser, Fluor, Chloroform und Trichlorethylen. Es handelt sich um ein nicht-brennbares Material. Erzeugt Wärme bei der Hydrolyse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 8006-28-8
Summenformel CaHNaO2
Molekulargewicht (g/mol) 96.074
MDL-Nummer MFCD00134094
InChI-Schlüssel HUAUNKAZQWMVFY-UHFFFAOYSA-M
Synonym soda lime, soda-lime, sodasorb, soda lime nf, sodium hydroxide na oh , mixt. with lime, soda-lime, granular, soda lime, indicating, soda lime, indicator grade, soda lime with sodium hydroxide, soda lime, indicating 8-12 mesh
PubChem CID 66545795
IUPAC-Name Natrium;Oxocalcium;Hydroxid
SMILES [OH-].O=[Ca].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Soda lime
Physikalische Form Granules
Menge 2500 g
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
UN-Nummer UN1907
Merck Index 14,8569
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Güte Ungraded
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Soda lime, indicator grade
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide