Learn More
Marienfeld Superior™ Uhrglasschalen aus Kalknatronglas
Artikelnummer. 15221559
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
90 mm
120 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
15221559 90 mm 10 Stück
15241559 120 mm 10 Stück
10769293 125 mm 1 Stück
15271559 250 mm 10 Stück
15261559 200 mm 10 Stück
15251559 150 mm 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15221559 Lieferant Marienfeld Superior™ Lieferanten-Nr. 1709010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.66 €
    12.80 € / 10 Stück
    Sparen 48.86 €
    79% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verwenden Marienfeld Superior™ Uhrgläser aus Natronkalkglas für vielfältige Laboraufgaben. Sie können zum Abdecken erhitzter Bechergläser oder als Wägeschalen für Experimente verwendet werden. Sie bestehen aus klarem Natronkalkglas.
  • Hergestellt aus Natron-Kalk-Glas der 3. hydrolytischen Klasse
  • In vielen verschiedenen Durchmessern
  • Kanten feuerpoliert
  • Frei von Cadmium und Blei
Spezifikation
Beschreibung Verpackungseinheit: 10 Stück
Material Kalknatronglas
Form Rund
Typ Uhrglas
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Abdecken von Bechern
Zur Verwendung mit (Geräte) Verwendung als Wägeschale
Ausführung der Innenwände Poliert
Durchmesser (metrisch) 90 mm