Learn More
Marienfeld Superior™ Uhrglasschalen aus Kalknatronglas
Artikelnummer. 15241559
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
90 mm
120 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
15241559 120 mm 10 Stück
10769293 125 mm 1 Stück
15271559 250 mm 10 Stück
15261559 200 mm 10 Stück
15251559 150 mm 10 Stück
15221559 90 mm 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15241559 Lieferant Marienfeld Superior™ Lieferanten-Nr. 1712010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.38 €
    16.00 € / 10 Stück
    Sparen 59.38 €
    78% Rabatt
Verfügbar ab: 28-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Marienfeld Superior™ Uhrgläser aus Natronkalkglas für vielfältige Laboraufgaben. Sie können zum Abdecken erhitzter Bechergläser oder als Wägeschalen für Experimente verwendet werden. Sie bestehen aus klarem Natronkalkglas.
  • Hergestellt aus Natron-Kalk-Glas der 3. hydrolytischen Klasse
  • In vielen verschiedenen Durchmessern
  • Kanten feuerpoliert
  • Frei von Cadmium und Blei
Spezifikation
Beschreibung Verpackungseinheit: 10 Stück
Material Kalknatronglas
Form Rund
Typ Uhrglas
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Abdecken von Bechern
Zur Verwendung mit (Geräte) Verwendung als Wägeschale
Ausführung der Innenwände Poliert
Durchmesser (metrisch) 120 mm