Learn More
Natrium-1-Butansulfonat, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11450513
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11450513 25 g 25 Gramm
11440513 5 g 5 Gramm
11460513 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11450513 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12654.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2386-54-1 | C4H9NaO3S | 160.16 g/mol
Sodium 1-butanesulfonate was used in the synthesis of high silicon content SAPO4-5. It was also used as a mobile phase to separate eight selenium compounds (selenite, selenate, selenocystine, selenourea, selenomethionine, selenoethionine, selenocystamine and trimethylselenonium ion). Ion-associating reagent for HPLC1 and reversed-phase chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natrium1-Butansulfonat wurde bei der Synthese von SAPO4-5 mit hohem Siliciumgehalt verwendet. Es wurde auch als mobile Phase zur Trennung von acht Selenverbindungen (Selenit, Selenat, Selenocystin, Selenoharnstoff, Selenomethionin, Selenoethionin, Selenocystamin und Trimethylselenonium-Ion) verwendet. Ionenassoziierendes Reagenz für HPLC1 und Umkehrphasen-Chromatographie.
Löslichkeit
Wasserlöslich (1-10 %).
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Vermeiden Sie übermäßige Hitze und Licht. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2386-54-1
Summenformel C4H9NaO3S
Molekulargewicht (g/mol) 160.16
MDL-Nummer MFCD00007540
InChI-Schlüssel XQCHMGAOAWZUPI-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 1-butanesulfonate, sodium butane-1-sulfonate, 1-butanesulfonic acid sodium salt, sodium butylsulfonate, 1-butanesulfonic acid, sodium salt, sodium butane-1-sulphonate, sodium butanesulfonate, ipc-alks-4, 1-butanesulfonic acid, sodium salt 1:1, acmc-1cdot
PubChem CID 4096517
IUPAC-Name Natrium;butan-1-sulfonat
SMILES [Na+].CCCCS([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium 1-butanesulfonate
Schmelzpunkt >300°C
Menge 25 g
Beilstein 3716662
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (1-10%).
Formelmasse 160.17
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium 1-butanesulfonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium 1-butanesulfonate