Learn More
Natrium-1-Dekansulfonat, 99 % (Trockengewicht), Wasser <1.5 %, Thermo Scientific Chemicals ™
Artikelnummer. 11487586
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11487586 100 g 100 Gramm
11467586 5 g 5 Gramm
11477586 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11487586 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14638.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    617.00 €
    536.65 € / 100 Gramm
    Sparen 80.35 €
    13% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 13419-61-9 | C10H21NaO3S | 244.325 g/mol
Ion-associating reagent for HPLC, useful for analysis of peptides and proteins.Sodium 1-decanesulfonate is used as a base in coupling reactions such as Suzuki coupling. It is used as an ion-associating reagent for HPLC and involved in the analysis of peptides and proteins. It is used to study the mechanism of guanidine compounds on a porous graphite carbon and electro reduction of Zn2+ ions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ionen-assoziierendes Reagenz für HPLC, nützlich für die Analyse von Peptiden und Proteinen. Natrium-1-decansulfonat wird als Basis für Kupplungsreaktionen wie Suzuki-Kupplung verwendet. Wird als Ionen-assoziierendes Reagenz für HPLC verwendet und ist an der Analyse von Peptiden und Proteinen beteiligt. Wird verwendet, um den Mechanismus von Guanidinverbindungen auf einem porösen Graphitkohlenstoff und die elektrochemische Reduktion von Zn2+ Ionen zu untersuchen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13419-61-9
Summenformel C10H21NaO3S
Molekulargewicht (g/mol) 244.325
MDL-Nummer MFCD00007526
InChI-Schlüssel AIMUHNZKNFEZSN-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium decane-1-sulfonate, sodium 1-decanesulfonate, 1-decanesulfonic acid sodium salt, 1-decanesulfonic acid, sodium salt, decyl sodium sulfonate, sodium decane-1-sulphonate, ipc-alks-10, n-decylsulfonic acid, sodium salt, 1-decanesulphonic acid, sodium salt, 2-decanesulfonic acid, sodium salt
PubChem CID 2724181
IUPAC-Name Natrium;decan-1-sulfonat
SMILES CCCCCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium 1-Decanesulfonate
Schmelzpunkt >300°C
Prozentgehaltsbereich 99% (dry wt.), Water <1.5%
Hinweise zum Prozentgehalt (Trockengewicht), Wasser < 1.5 %
Menge 100 g
Beilstein 3918920
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 244.33
Reinheit (%) 99%