Learn More
Natrium-1-Heptansulfonat, 99 % (Trockengewicht), Wasser <2 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11444303
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11444303 5 g 5 Gramm
11454303 25 g -
11464303 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11444303 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10917.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.10 €
    45.65 € / 5 Gramm
    Sparen 4.45 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 22767-50-6 | C7H15NaO3S | 202.244 g/mol
HPLC reagent used for ion-association in analyses of peptides and proteinsSodium 1-heptanesulfonate is used as a ion-associating reagent for HPLC and involved in the analysis of peptides and proteins. It is utilized in the analysis of pharmaceutical products, organic and inorganic small molecule compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
HPLC-Reagenz für die Ionenassoziation bei Analysen von Peptiden und Proteinen. Natrium-1-Heptansulfonat wird als ionenassoziierendes Reagenz für HPLC verwendet und ist an der Analyse von Peptiden und Proteinen beteiligt. Wird bei der Analyse pharmazeutischer Produkte sowie organischer und anorganischer Verbindungen mit kleinen Molekülen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22767-50-6
Summenformel C7H15NaO3S
Molekulargewicht (g/mol) 202.244
MDL-Nummer MFCD00007543
InChI-Schlüssel REFMEZARFCPESH-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 1-heptanesulfonate, sodium heptane-1-sulfonate, 1-heptanesulfonic acid sodium salt, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt, sodium heptane-1-sulphonate, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-heptanesulfonic acid sodium, sodium heptanesulfonate, 1-heptylsodiumsulfonate, sodium heptane sulfonate
PubChem CID 23672332
IUPAC-Name Natrium;heptan-1-sulfonat
SMILES CCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium 1-heptanesulfonate
Namenshinweis Water <2%
Schmelzpunkt >300°C
Geruch Geruchsneutral
Hinweise zum Prozentgehalt (Trockengewicht)
Menge 5 g
Beilstein 3731762
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 202.24
Reinheit (%) 99%