Learn More
Natrium-1Heptansulfonat-Monohydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049583
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11327108
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 015214.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 207300-90-1 | C7H17NaO4S | 220.259 g/mol
Sodium 1-heptanesulfonate monohydrate is an ion pairing reagent used in the HPLC analysis of proteins and peptides. It is utilized in high performance capillary electrophoresis analysis of peptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 207300-90-1
Summenformel C7H17NaO4S
Molekulargewicht (g/mol) 220.259
MDL-Nummer MFCD00149550
InChI-Schlüssel XWZCREJRXRKIRQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium heptane-1-sulfonate hydrate, 1-heptanesulfonic acid sodium salt monohydrate, sodium 1-heptanesulfonate monohydrate, sodium 1-heptanesulfonate hydrate, sodium1-heptanesulfonatemonohydrate, potassium heptane-1-sulfonate hydrate, sodium heptane-1-sulfonate-water 1/1/1, sodium 1-heptanesulfonate monohydrate t, sodium 1-heptanesulfonate monohydrate, for hplc
PubChem CID 23687711
IUPAC-Name Natrium;-heptan-1-sulfonat;hydrat
SMILES CCCCCCCS(=O)(=O)[O-].O.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium 1-heptanesulfonate monohydrate
Schmelzpunkt >300°C
Farbe Weiß
Strukturformel CH3(CH2)6SO3Na·H2O
Menge 10 g
Beilstein 3731762
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 220.26 (202.24 Anhydrous)
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallin