Learn More
Natrium-1-Hexansulfonat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11450833
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11450833 25 g 25 Gramm
11440833 5 g 5 Gramm
11460833 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11450833 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13278.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    190.00 €
    165.65 € / 25 Gramm
    Sparen 24.35 €
    12% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2832-45-3 | C6H13NaO3S | 188.22 g/mol
Sodium 1-hexanesulfonate is used as a base in the organic coupling reactions such as Suzuki coupling reactions. It is used as an ion pairing reagent for HPLC and involved in the analysis of peptides and proteins. It is also used in high performance capillary electrophoresis analysis of peptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natrium1-Hexansulfonat wird als eine Base in den organischen Kupplungsreaktionen wie der Suzuki-Kupplung verwendet. Es wird als Ionenpaar-Reagenz für HPLC verwendet und ist an der Analyse von Peptiden und Proteinen beteiligt. Es wird auch in der Peptidanalyse mittels Hochleistungs-Kapillarelektrophorese verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2832-45-3
Summenformel C6H13NaO3S
Molekulargewicht (g/mol) 188.22
MDL-Nummer MFCD00007542
InChI-Schlüssel QWSZRRAAFHGKCH-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 1-hexanesulfonate, sodium hexane-1-sulfonate, sodium hexanesulfonate, 1-hexanesulfonic acid sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-hexane sulfonic acid sodium salt, hexyl sodium sulfonate, 1-hexanesulfonate, sodium, hexanesulfonic acid na-salt
PubChem CID 23677630
IUPAC-Name Natrium;hexan-1-sulfonat
SMILES [Na+].CCCCCCS([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium 1-hexanesulfonate
Schmelzpunkt >300°C
Prozentgehaltsbereich 99%
Menge 25 g
Beilstein 3727014
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 188.22
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium 1-hexanesulfonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.