Learn More
Natrium 1-Octansulfonat-Monohydrat, 99 +%, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Natrium-1-Octansulfonat-Monohydrat wird als anionisches Reinigungsmittel verwendet. Es ist ein Ionenpaarungsreagenz, das bei der HPLC-Analyse von Proteinen und Peptiden verwendet wird. Wird zudem als Oberflächenwirkstoff verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Angaben in der Dokumentation und auf Etiketten beziehen sich möglicherweise auf die alte Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Tekniske data
| Chemischer Name oder Material | Sodium 1-octanesulfonate monohydrate |
| Schmelzpunkt | >300°C |
| Menge | 10 g |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
| Formelmasse | 234.29 (216.28 Anhydrous) |
| Reinheit (%) | ≥99% |
| Physikalische Form | Kristallin |
RUO – Nur für Forschungszwecke
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.