Learn More
Natrium 1-Pentansulfonat-Monohydrat, HPLC-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397128
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11397128 100 g 100 Gramm
11317138 5 g 5 Gramm
11307138 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11397128 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 015714.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ionenpaarreagenz
Ion pair reagent.Sodium 1-pentanesulfonate monohydrate is used as a surfactant and a reversed-phase ion-pairing agent. It is utilized to study its effects on the properties of polyaniline, using Fourier transform infrared and UV-visible spectroscopy. Further, it is used for HPLC analysis of proteins and peptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 207605-40-1
Summenformel C5H13NaO4S
Molekulargewicht (g/mol) 192.205
MDL-Nummer MFCD00007541
InChI-Schlüssel FPQYXAFKHLSWTI-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium pentane-1-sulfonate hydrate, 1-pentanesulfonic acid sodium salt monohydrate, sodium 1-pentanesulfonate monohydrate, potassium hydrate pentane-1-sulfonate, sodium 1-pentanesulfonate hydrate, sodium hydrate pentane-1-sulfonate, sodium pentane-1-sulfonate-water 1/1/1, 1-pentane sulphonic acid sodium salt monohydrate, 1-pentanesulfonic acid sodium salt monohydydrate, sodium 1-pentanesulfonate monohydrate, hplc grade
PubChem CID 23693099
IUPAC-Name Natrium;-pentan-1-sulfonat;hydrat
SMILES CCCCCS(=O)(=O)[O-].O.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium 1-pentanesulfonate monohydrate
Farbe Weiß
Strukturformel CH3(CH2)4SO3Na·H2O
Menge 100 g
Beilstein 3725147
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 192.21 (174.19 Anhydrous)
Güte HPLC
Physikalische Form Kristallpulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium 1-pentanesulfonate monohydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium 1-pentanesulfonate monohydrate