Learn More
Natrium-1-pentansulfonat-Monohydrat, TRC
Artikelnummer. 30409095
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30409095 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30409095 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS6550505G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium 1-Pentanesulfonate Monohydrate
CAS 207605-40-1
Summenformel C5 H11 O3 S . Na . H2 O
Menge 5 g
Synonym 1-Pentanesulfonic Acid Sodium Salt Monohydrate, 1-Pentanesulfonic Acid Sodium Salt Hydrate (1:1:1)
InChI-Formel InChI=1S/C5H12O3S.Na.H2O/c1-2-3-4-5-9(6,7)8;;/h2-5H2,1H3,(H,6,7,8);;1H2/q;+1;/p-1
SMILES O.[Na+].CCCCCS(=O)(=O)[O-]
IUPAC-Name Natrium;-pentan-1-sulfonat;hydrat
Molekulargewicht (g/mol) 192.209
Formelmasse 192.043