Learn More
Sodium 17beta-Estradiol-16,16,17-d3 3-Glucuronide, CDN
Click to view available options
Menge:
0.005 g
0.01 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sodium 17 beta-Estradiol-16,16,17-d3 3-Glucuronide |
| Summenformel | C24H28D3NaO8 |
| Menge | 0.01 g |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C24H32O8.Na/c1-24-9-8-14-13-5-3-12(10-11(13)2-4-15(14)16(24)6-7-17(24)25)31-23-20(28)18(26)19(27)21(32-23)22(29)30;/h3,5,10,14-21,23,25-28 H,2,4,6-9H2,1H3,(H,29,30);/q;+1/p-1/t14?,15?,16?,17-,18-,19-,20+,21-,23+,24?;/m0./s1/i7D2,17 D; |
| SMILES | CC12C(C(CCC3=C4C=CC(O[C@@H]5 O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]5 O)O)O)C([O-])=O)=C3)C4CC2)CC([2 H])([C@@]1(O)[2 H])[2 H].[Na+] |
| IUPAC-Name | sodium (2 S,3 S,4 S,5 R,6 S)-3,4,5-trihydroxy-6-(((17 S)-17-hydroxy-13-methyl-7,8,9,11,12,13,14,15,16,17-decahydro-6 H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl-16,16,17-d3)oxy)tetrahydro-2 H-pyran-2-carboxylate |
| Molekulargewicht (g/mol) | 473.51 |
| Formelmasse | 473.21 g/mol |
| Reinheit (%) | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |