Learn More
Natrium2-Bromethansulfonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Sodium 2-bromoethanesulfonate(BES) was used to investigate the effect of BES on inhibition of bacterial growth.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Natrium-2-Bromethansulfonat (BES) wurde verwendet, um die Wirkung von BES auf die Hemmung des Bakterienwachstums zu untersuchen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Methanol.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sodium 2-bromoethanesulfonate |
| Schmelzpunkt | ∼284°C (decomposition) |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 4590828 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water and methanol. |
| Formelmasse | 211.02 |
| Reinheit (%) | 98% |
Sicherheit und Handhabung
- 2-Bromoethanesulfonic acid, sodium salt
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 2-Bromoethanesulfonic acid, sodium salt