Learn More
Natrium-2-Ethylhexanoat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11411507
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11411507 250 g 250 Gramm
11401507 1000 g 1000 Gramm
11421507 5000 g 5000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11411507 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24960.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 19766-89-3 | C8H15NaO2 | 166.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
Natrium-2-ethylhexanoat ist bei der Acylierung von Aminen von Nutzen. Es wird als Wirkstoff in Holz-Konservierungsmitteln eingesetzt. Hauptsächlich wird es für synthetische 2-Ethylhexansäure und Kalzium und Magnesiumsalze verwendet. Zudem wird es auch in Mitteln zur Salzbildung von pharmazeutischen Trockenkatalysatoren für Farbe, Polymerstabilisatoren, Vernetzungsmittel, Verdickungsmittel für Öl und in energiesparenden Kraftstoffzusätzen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19766-89-3
Summenformel C8H15NaO2
Molekulargewicht (g/mol) 166.20
MDL-Nummer MFCD00014007
InChI-Schlüssel VYPDUQYOLCLEGS-UHFFFAOYNA-M
Synonym sodium 2-ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, sodium salt, 2-ethylhexanoic acid sodium salt, sodium-2-ethylcaproate, 2-ethylcaproic acid sodium salt, hexanoic acid, 2-ethyl-, sodium salt 1:1, sodium 2ethylhexanoate, sodium 2-ethylcaproate, sodium 2-ethyl-hexanoate
PubChem CID 23672331
IUPAC-Name Natrium; 2-Ethylhexanoat
SMILES [Na+].CCCCC(CC)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium 2-ethylhexanoate
Schmelzpunkt >300°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 250 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 166.2
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium 2-ethylhexanoate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium 2-ethylhexanoate