Learn More
Natrium-2-Ethylhexanoat, TRC
Artikelnummer. 30414223
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30414223 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30414223 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS6240805G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium 2-Ethylhexanoate
CAS 19766-89-3
Summenformel C8H15NaO2
Menge 5 g
Synonym 2-Ethylhexanoic Acid Sodium Salt, 2-Ethylcaproic Acid Sodium Salt, Sodium 2-Ethylcaproate
InChI-Formel InChI=1S/C8H16O2.Na/c1-3-5-6-7(4-2)8(9)10;/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].CCCCC(CC)C(=O)[O-]
IUPAC-Name Natrium; 2-Ethylhexanoat
Molekulargewicht (g/mol) 166.19
Formelmasse 166.097