Learn More
Natrium-3-Hydroxybutyrat, LoGiCal
Beschreibung
Natrium-3-Hydroxybutyrat
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sodium 3-Hydroxybutyrate |
| CAS | 150-83-4 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Sodium 3-Hydroxybutyrate |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C4 H7 O3 . Na |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Butanoic acid, 3-hydroxy-, sodium salt (1:1), Butanoic acid, 3-hydroxy-, monosodium salt (9 CI), Butyric acid, 3-hydroxy-, monosodium salt (8 CI), Butyric acid, 3-hydroxy-, sodium salt (7 CI), DL-β-Hydroxybutyric acid sodium salt, Sodium 3-hydroxybutyrate, Sodium dl-β-hydroxybutyrate, Sodium β-hydroxybutyrate, β-Hydroxybutyric acid sodium salt |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C4H8O3.Na/c1-3(5)2-4(6)7;/h3,5 H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].CC(O)CC(=O)[O-] |
| IUPAC-Name | Natrium;-3-hydroxybutanat |
| Mehr anzeigen |