Learn More
Natrium-4-Hydroxybenzolsulfonat-Dihydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15437515
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15437515 2500 g 2500 Gramm
11481950 100 g 100 Gramm
11491950 500 g 500 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15437515
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14808.0E
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 10580-19-5 | C6H5O4S | 173.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10580-19-5
Summenformel C6H5O4S
Molekulargewicht (g/mol) 173.16
MDL-Nummer MFCD00044734,MFCD00150724
InChI-Schlüssel FEPBITJSIHRMRT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 4-hydroxybenzenesulfonate dihydrate, unii-5nh81n759q, phenol-4-sulfonic acid sodium salt dihydrate, 4-hydroxybenzenesulfonic acid sodium salt dihydrate, benzenesulfonic acid, 4-hydroxy-, monosodium salt, dihydrate, 4-hydroxybenzenesulfonic acid sodium salt, sodium 4-hydroxybenzene-1-sulfonate dihydrate, phenolsulphonate sodium usp, acmc-2098hs, sodium p-phenolsulfonate dihydrate
PubChem CID 23666329
IUPAC-Name Natrium;-4-hydroxybenzolsulfonat;dihydrat
SMILES OC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium 4-hydroxybenzenesulfonate dihydrate
Schmelzpunkt >300°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 2500 g
Beilstein 4040891
Formelmasse 232.20 (196.17 Anhydrous)
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium 4-hydroxybenzenesulfonate dihydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sodium 4-hydroxybenzenesulfonate dihydrate