Learn More
Natrium4-Hydroxybenzoat, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15483088
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15483088 250 g 250 Gramm
15473088 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15483088 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H56590.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 114-63-6 | C7H5NaO3 | 160.10 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 114-63-6
Summenformel C7H5NaO3
Molekulargewicht (g/mol) 160.10
MDL-Nummer MFCD00016530
InChI-Schlüssel ZLVSYODPTJZFMK-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 4-hydroxybenzoate, sodium p-hydroxybenzoate, 4-hydroxybenzoic acid sodium salt, sodium paraben, benzoic acid, 4-hydroxy-, monosodium salt, p-hydroxybenzoic acid sodium salt, monosodium p-hydroxybenzoate, monosodium 4-hydroxybenzoate, benzoic acid, p-hydroxy-, sodium salt, benzoic acid, 4-hydroxy-, sodium salt 1:1
PubChem CID 16219477
SMILES [Na+].OC1=CC=C(C=C1)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium 4-hydroxybenzoate
Menge 250 g
Beilstein 4163553
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
IUPAC-Name Natrium-4-hydroxybenzoat
Formelmasse 160.1
Reinheit (%) ≥99%