missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Natrium4-Hydroxybenzoat, 99+%, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7037778
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15473088 100 g 100 Gramm
15483088 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15473088 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H56590.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 114-63-6 | C7H5NaO3 | 160.10 g/mol

It is used as a pharmaceutical intermediate.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.

Löslichkeit
Wasserlöslich.

Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 114-63-6
Summenformel C7H5NaO3
Molekulargewicht (g/mol) 160.10
MDL-Nummer MFCD00016530
InChI-Schlüssel ZLVSYODPTJZFMK-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 4-hydroxybenzoate, sodium p-hydroxybenzoate, 4-hydroxybenzoic acid sodium salt, sodium paraben, benzoic acid, 4-hydroxy-, monosodium salt, p-hydroxybenzoic acid sodium salt, monosodium p-hydroxybenzoate, monosodium 4-hydroxybenzoate, benzoic acid, p-hydroxy-, sodium salt, benzoic acid, 4-hydroxy-, sodium salt 1:1
PubChem CID 16219477
SMILES [Na+].OC1=CC=C(C=C1)C([O-])=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Sodium 4-hydroxybenzoate
Menge 100 g
Beilstein 4163553
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
IUPAC-Name Natrium;-4-hydroxybenzoat
Formelmasse 160.1
Reinheit (%) ≥99%

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.