Learn More
Sodium 4-phenylbutyrate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16471186
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
200 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16471186 200 mg
16426866 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16471186 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY15654
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Sodium 4-phenylbutyrate (4-PBA sodium) is an inhibitor of HDAC and endoplasmic reticulum (ER) stress, used in cancer and infection research.
Sodium 4-phenylbutyrate (4-PBA sodium) is an inhibitor of HDAC and endoplasmic reticulum (ER) stress, used in cancer and infection research.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium 4-phenylbutyrate
Physikalische Form Powder
CAS 1716-12-7
Farbe White
Menge 200 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C10H11NaO2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Synonym 4-PBA sodium4-Phenylbutyric acid sodiumBenzenebutyric acid sodium
Löslichkeitsinformationen H2O : 23.5 mg/mL (126.22 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(O[Na])CCCC1=CC=CC=C1
Molekulargewicht (g/mol) 186.18
Formelmasse 186.18
Reinheit (%) 98.55%
Güte Research