Learn More
Natrium6-Chloropyridazin-3-Carboxylat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10420870
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10420870 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10420870 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MAY00098DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium 6-chloropyridazine-3-carboxylate
CAS 89799-77-9
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C5H2ClN2NaO2
Menge 1 g
Synonym sodium 6-chloropyridazine-3-carboxylate, c5h2cln2o2.na, sodium 6-chloro-pyridazine-3-carboxylate, 6-chloropyridazine-3-carboxylic acid, sodium salt, 3-pyridazinecarboxylic acid, 6-chloro-, sodium salt
InChI-Schlüssel SZIZZPDMABOKHD-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1=CC(=NN=C1C(=O)[O-])Cl.[Na+]
IUPAC-Name Natrium;6-chlorpyridazin-3-carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 180.523
PubChem CID 24820514
Formelmasse 180.53
Reinheit (%) 97%