Learn More
Natrium-α-Chloracetat, TRC
Artikelnummer. 30419358
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30419358 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30419358 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS6152001KG
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium alpha-Chloroacetate
CAS 3926-62-3
Summenformel C2H2ClNaO2
Menge 1 kg
Synonym Chloroacetic Acid Sodium Salt, Monochloroacetic Acid Sodium Salt, SMA, SMA (herbicide), Sodium 2-Chloroacetate, Sodium Chloroacetate, Sodium Chloroethanoate, Sodium Monochloroacetate
InChI-Formel InChI=1S/C2H3ClO2.Na/c3-1-2(4)5;/h1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].[O-]C(=O)CCl
IUPAC-Name Natrium;-2-chloracetat
Molekulargewicht (g/mol) 116.48
Formelmasse 115.9641