Learn More
Natriumacetat-13C, D3, TRC
Artikelnummer. 30423321
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30423321 100 mg -
30410474 50 mg 50 Milligramm
30418444 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30423321 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS960210100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102212-93-1
Summenformel C13CD3NaO2
Molekulargewicht (g/mol) 86.04
Synonym Acetic-1-13C-2,2,2-d3 Acid Sodium Salt
IUPAC-Name Natrium; 2,2,2-Trideuterioacetat
SMILES [2H]C([2H])([13C](O[Na])=O)[2H]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Acetate-13C,D3
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1/i1D3,2+1;
Formelmasse 86.0253