missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Natriumacetat, 1 M wässrige Lösung, pH 4.5, RNAse-frei, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 16352116
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16352116 100 mL 100 Milliliter
15450317 250 mL 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16352116 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J63669.AE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.80 €
    54.65 € / 100 Milliliter
    Sparen 6.15 €
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 127-09-3 | C2H3NaO2 | 82.03 g/mol

Sodium Acetate is used as a buffer in the buffering range of pH 3.6-5.6. And also used in the purification and precipitation of nucleic acids, in protein crystallization, Staining of gels in protein gel electrophoresis and HPLC. Mordant dyeing; DNA microarray studies of E. coli response. Investigation of protein unfolding during reverse phase chromatography. Used in conjunction with sodium carbonate to enhance the activation of freeze-dried subtilisin Carlsberg in organic solvents. As a substrate of acetokinase.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Natriumacetat wird als Puffer im Pufferbereich von pH 3.6 bis 5.6 verwendet. Und wird auch bei der Reinigung und Fällung von Nukleinsäuren, bei der Proteinkristallisation, der Färbung von Gelen in der Protein-Gelelektrophorese und HPLC verwendet. Beizmittelfärbung; DNA-Mikroarray-Studien zur E. coli-Reaktion. Untersuchung der Proteinentfaltung während der Umkehrphasenchromatographie. Wird in Verbindung mit Natriumkarbonat verwendet, um die Aktivierung von gefriergetrocknetem Subtilisin Carlsberg in organischen Lösungsmitteln zu verbessern. Als Substrat der Acetokinase.

Löslichkeit
Vollständig mischbar.

Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 127-09-3
Summenformel C2H3NaO2
Molekulargewicht (g/mol) 82.03
MDL-Nummer MFCD00012459
InChI-Schlüssel VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
SMILES [Na+].CC([O-])=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Sodium acetate
Namenshinweis RNAse free
pH 4.5
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 100 mL
Strukturformel NaOOCCH3
Löslichkeitsinformationen Fully miscible.
IUPAC-Name Natrium;Acetat
Formelmasse 82.03
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 M aq. soln.
Geruch Geruchsneutral
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.