Learn More
Natriumacetat, 1 M wässrige Lösung, pH 4.5, RNAse-frei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7042760
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16352116 100 mL 100 Milliliter
15450317 250 mL 250 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 16352116
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J63669.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
CAS: 127-09-3 | C2H3NaO2 | 82.03 g/mol
Sodium Acetate is used as a buffer in the buffering range of pH 3.6-5.6. And also used in the purification and precipitation of nucleic acids, in protein crystallization, Staining of gels in protein gel electrophoresis and HPLC. Mordant dyeing; DNA microarray studies of E. coli response. Investigation of protein unfolding during reverse phase chromatography. Used in conjunction with sodium carbonate to enhance the activation of freeze-dried subtilisin Carlsberg in organic solvents. As a substrate of acetokinase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriumacetat wird als Puffer im Pufferbereich von pH 3.6 bis 5.6 verwendet. Und wird auch bei der Reinigung und Fällung von Nukleinsäuren, bei der Proteinkristallisation, der Färbung von Gelen in der Protein-Gelelektrophorese und HPLC verwendet. Beizmittelfärbung; DNA-Mikroarray-Studien zur E. coli-Reaktion. Untersuchung der Proteinentfaltung während der Umkehrphasenchromatographie. Wird in Verbindung mit Natriumkarbonat verwendet, um die Aktivierung von gefriergetrocknetem Subtilisin Carlsberg in organischen Lösungsmitteln zu verbessern. Als Substrat der Acetokinase.
Löslichkeit
Vollständig mischbar.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 127-09-3
Summenformel C2H3NaO2
Molekulargewicht (g/mol) 82.03
MDL-Nummer MFCD00012459
InChI-Schlüssel VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium acetate
Namenshinweis RNAse free
pH 4.5
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 100 mL
Strukturformel NaOOCCH3
Löslichkeitsinformationen Fully miscible.
IUPAC-Name Natrium;Acetat
Formelmasse 82.03
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 M aq. soln.