Learn More
Natriumacetat, 3 M wässr. Lösg., pH-Wert 5.2, autoklaviert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15420317
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
125 mL
Packungsgröße:
125 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15420317 125 mL 125 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15420317 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J63560.=E
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium acetate
Namenshinweis Autoclaved
CAS 127-09-3
Konzentration 3M aq. soln.
Geruch Geruchsneutral
Summenformel C2H3NaO2
Strukturformel NaOOCCH3
pH 5.2
MDL-Nummer MFCD00012459
Menge 125 mL
Physikalische Form Flüssig
Synonym sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (246g/L) at 20°C,and ethanol.
InChI-Schlüssel VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].CC([O-])=O
IUPAC-Name Natrium;Acetat
Molekulargewicht (g/mol) 82.03
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
Formelmasse 82.03