Learn More
Natriumacetat, 3 M wässrige Lösung, pH 7.0, RNAse-frei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15490217
Change view
Click to view available options
Menge:
125 mL
250 mL
Packungsgröße:
125 Milliliter
250 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
15490217 125 mL 125 Milliliter
15400227 250 mL 250 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 15490217
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J61934.=E
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Sodium acetate buffer solution pH, 7.0 is been widely used in for precipitation of nucleic acids and preparation of gel stains for protein gel electrophoresis. Sodium acetate buffer solution is suitable for precipitation of DNA, elution of proteins and for use in molecular biology applications such as Chip-on-Chip assay and in vitro enzyme inhibition assay.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriumacetat-Pufferlösung pH 7.0 wird häufig für die Fällung von Nukleinsäuren und die Herstellung von Gelfärbungen für die Protein-Gelelektrophorese verwendet. Die Natriumacetatpufferlösung eignet sich für die Fällung von DNA, die Elution von Proteinen und für den Einsatz in molekularbiologischen Anwendungen wie dem Chip-on-Chip-Assay und dem In-vitro-Enzymhemmungs-Assay.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (246 g/l bei20 °C) und Ethanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Halogenen. Feuchtigkeitsempfindlich. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 127-09-3
Summenformel C2H3NaO2
Molekulargewicht (g/mol) 82.03
MDL-Nummer MFCD00012459
InChI-Schlüssel VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium acetate
Namenshinweis RNAse free
pH 7.0
Physikalische Form Flüssig
Menge 125 mL
Strukturformel NaOOCCH3
IUPAC-Name Natriumacetat
Formelmasse 82.03
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 3M aq. soln.