Learn More
Natriumacetat, wasserfrei, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11444584
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11444584 5000 g 5000 Gramm
11434584 250 g 250 Gramm
11424584 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11444584 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13184.0I
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.00 €
    119.65 € / 5000 Gramm
    Sparen 18.35 €
    13% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 127-09-3 | C2H3NaO2 | 82.03 g/mol
Natriumacetat wird als Pufferlösung mit Essigsäure verwendet. Es wird in vielen Bereichen wie Kosmetika, Pharmazeutika, Landwirtschaft, Brünieren und Textilindustrie eingesetzt. Es wird in der Herstellung von Farbstoffmaterialien, als Polymerisationskatalysator, als Polymerstabilisator, als Galvanikmittel, zur Herstellung von Gel-Färbemittel, als Konservierungsmittel in der Lebensmittelproduktion und als Geschmacksverstärker in der Nährstoffindustrie eingesetzt. Natriumacetat wird in der Lithographie, Fotografie verwendet. Es wird als Basis für verschiedene organische Reaktionen in Forschungslaboren und in der Industrie verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Natriumacetat wird als Pufferlösung mit Essigsäure verwendet. Es wird in vielen Bereichen wie Kosmetika, Pharmazeutika, Landwirtschaft, Brünieren und Textilindustrie eingesetzt. Es wird in der Herstellung von Farbstoffmaterialien, als Polymerisationskatalysator, als Polymerstabilisator, als Galvanikmittel, zur Herstellung von Gel-Färbemittel, als Konservierungsmittel in der Lebensmittelproduktion und als Geschmacksverstärker in der Nährstoffindustrie eingesetzt. Natriumacetat wird in der Lithographie, Fotografie verwendet. Es wird als Basis für verschiedene organische Reaktionen in Forschungslaboren und der Industrie verwendet.
Löslichkeit
Sehr gut in Wasser löslich. Löslich in Alkohol.
Hinweise
Hygroskopisch. Es ist nicht mit starken Oxidationsmitteln, Halogenen kompatibel und feuchtigkeitsempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 127-09-3
Summenformel C2H3NaO2
Molekulargewicht (g/mol) 82.03
MDL-Nummer MFCD00012459
InChI-Schlüssel VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium acetate
Namenshinweis anhydrous
Schmelzpunkt 324°C
Dichte 1.528
pH 7.5 to 9
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel NaOOCCH3
Menge 5000 g
Beilstein 3595639
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,8571
Löslichkeitsinformationen Very soluble in water. Soluble in alcohol.
IUPAC-Name Natrium;Acetat
Formelmasse 82.03
Reinheit (%) 99%