Learn More
Natriumacetat, wasserfrei, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T.Baker™
Alle ansehen J.T.Baker ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Natriumacetat |
| Namenshinweis | Anhydrisch |
| Menge | 500 g |
| IUPAC-Name | Natrium;Acetat |
| Formelmasse | 82.03 |
| Güte | BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz |
| Verpackung | Poly-Flasche |
| Relative Dichte | 1 l = 1.53 kg |