Learn More
Natriumacetat, wasserfrei, zertifiziert AR zur Analyse Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10010500 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10010500 500 g 500 Gramm
10000500 250 g 250 Gramm
10579010 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10010500 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. S/2120/53
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 127-09-3
Summenformel C2H3NaO2
Molekulargewicht (g/mol) 82.03
MDL-Nummer MFCD00012459
InChI-Schlüssel VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
IUPAC-Name Natriumacetat
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 324 °C
Farbe Weiß
pH 7,5 bis 9,2
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Menge 500 g
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Formelmasse 82,03 g/mol