Learn More
Natriumacetat, wasserfrei, zertifizierte AR für Analysen, Fisher Chemical
Artikelnummer. p-7073501 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10000500 250 g 250 Gramm
10010500 500 g 500 Gramm
10579010 1 kg 1 Kilogramm
3 options
Artikelnummer. 10000500
Marke: Fisher Chemical S/2120/50
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 127-09-3
Summenformel C2H3NaO2
Molekulargewicht (g/mol) 82.03
MDL-Nummer MFCD00012459
InChI-Schlüssel VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumacetat, Essigsäure, Natriumsalz, Natriumacetat, wasserfrei, Essigsäure-Natriumsalz, Wasserfreies Natriumacetat, Sodii-Acetas, Natriumethanoat, Octan sodny tschechisch, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
IUPAC-Name Natriumacetat
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 324 °C
Farbe Weiß
pH 7.5 bis 9.2
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Menge 250 g
Formelmasse 82.03 mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter