Learn More
Natriumacetat, wasserfrei (weiße Kristalle oder Granulat-Pulver), Fisher BioReagents
Artikelnummer. p-28565
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10103243
Marke: Fisher BioReagents BP333500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Natriumacetat wird DNA-Reaktionen hinzugefügt, um die Äthanolfällung von DNA zu erleichtern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 127-09-3
Summenformel C2H3NaO2
Molekulargewicht (g/mol) 82.03
MDL-Nummer MFCD00012459
InChI-Schlüssel VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Acetate Anhydrous
Schmelzpunkt 324°C
Farbe Weiß
pH 7.5 to 9.2
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich ≥99.0 %
Strukturformel CH3COONa
Merck Index 15, 8709
IUPAC-Name Natriumacetat
Formelmasse 82.03
Reinheit (%) ≥99.0%
Verlust bei Trocknung 1% max. (at 105°C)
Verpackung Poly-Flasche