Learn More
Natriumacetat-Lösung, EU-Arzneibuch 0.2N, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12943314 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1000 ml
Verpackung:
Flasche
Packungsgröße:
1000 Milliliter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
12943314 1000 ml Flasche 1000 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 12943314
Marke: Fisher Chemical RP 372 1000
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Arzneibuchreagenzien sind für den Gebrauch in Arzneibuchtests und Monographien vorgesehen, gemäß einem GMP-konformen ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem und der entsprechenden Arzneibuchspezifikation hergestellt unter Verwendung von Substanzen in Arzneibuch-Reagenzienqualität und Wasser, das die für Reinwasser relevanten Anforderungen laut Arzneibuchmonographie erfüllen. Einige Arzneibuchnormen sind auch konform mit ISO 17025 und ISO Guide 43.
Spezifikation
CAS 6131-90-4
Verpackung Flasche
Summenformel C2H9NaO5
Menge 1000 ml
Synonym Natriumacetattrihydrat, Essigsäure, Natriumsalz, Trihydrat, Natriumacetat-3-Wasser, Natriumacetat USP:JAN, Natriumacetat USAN:JAN, Natriumacetat TN, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
InChI-Schlüssel AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
IUPAC-Name Natrium;Acetat;Trihydrat
Molekulargewicht (g/mol) 136.079
PubChem CID 23665404
ChEBI CHEBI:32138