Learn More
Fisher Scientific – Natriumacetat-Trihydrat, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10376390 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
10376390 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10376390 Lieferant JT Baker Lieferanten-Nr. 0256.1000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entspricht den ACS-Spezifikationen
Spezifikation
Siedepunkt 120 °C bis 123 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt 58 °C
CAS 6131-90-4
pH 7,5 bis 9,2 (5 % Lösung bei 25 °C)
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 99,0 bis 101,0 %
Summenformel C2H9NaO5
MDL-Nummer MFCD00071557
Synonym Acetic acid sodium salt trihydrate
InChI-Schlüssel AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
SMILES O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
IUPAC-Name Natriumacetat-Trihydrat
Molekulargewicht (g/mol) 136.08
Verpackung Kunststoffflasche für Feststoffe
Dichte 1,4 g/cm³ (20 °C)