Learn More
Natriumacetat-Trihydrat, BAKER, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10589020 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10589020 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10589020 Lieferant JT Baker Lieferanten-Nr. 0517.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.71 €
    34.29 € / 1 Kilogramm
    Sparen 8.42 €
    19% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Laborreagenzien
Spezifikation
CAS 6131-90-4
Menge 1 kg
Summenformel C2H9NaO5
Synonym Acetic acid sodium salt trihydrate
InChI-Schlüssel AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
SMILES O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
IUPAC-Name Natriumacetat-Trihydrat
Molekulargewicht (g/mol) 136.08