Learn More
Natriumacetat, Trihydrat, Kristall, multikompendial, U.S.P., J.T. Baker™
Artikelnummer. 15578124 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15578124 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15588124 2.5 kg Poly-Flasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15578124 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 346101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    166.00 €
    156.76 € / 500 Gramm
    Sparen 9.24 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 6131-90-4
Summenformel C2H9NaO5
Molekulargewicht (g/mol) 136.079
InChI-Schlüssel AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumacetattrihydrat, Essigsäure, Natriumsalz, Trihydrat, Natriumacetat-3-Wasser, Natriumacetat USP:JAN, Natriumacetat USAN:JAN, Natriumacetat TN, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
PubChem CID 23665404
ChEBI CHEBI:32138
IUPAC-Name Natrium;Acetat;Trihydrat
SMILES CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumacetat
Namenshinweis Trihydrat
Physikalische Form Kristalle
Menge 500 g
Formelmasse 136.08
Güte Multi-Kompendium/USP
Verpackung Poly-Flasche
Relative Dichte 1 l = 1.45 kg