Learn More
Natriumacetat, Trihydrat, Kristall, ultrareines Bioreagenz, J.T. Baker™
Alle ansehen J.T.Baker ProdukteBeschreibung
- Für Anwendungen in Flüssigkeitschromatographie und Molekularbiologie
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Natriumacetat |
| Namenshinweis | Trihydrat |
| Physikalische Form | Kristalle |
| Menge | 5 kg |
| Formelmasse | 136.08 |
| Reinheit (%) | 99.9% |
| Güte | UltraPure Bioreagenz |
| Verpackung | Poly-Eimer |
| Relative Dichte | 1 l = 1.45 kg |