Learn More
Natriumacetat-Trihydrat, hcohrein SLR, Kristall, erfüllt die analytischen Spezifikationen gemäß Ph. Eur., BP, Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-7073497 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffkeg
Kunststoffpulverbehälter
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10704771
Marke: Fisher Chemical S/2000/53
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
C2H9NaO5, CAS-Nummer-6131-90-4, UNII-4550k0sc9b, Thomaegelin, Plasmafuzin, Natriumacetat tn, Natriumacetat usan:jan, tutofusin, Natriumacetat usp:jan, Natriumacetat-3-Wasser, Essigsäure, Natriumsalz, Trihydrat, Natriumacetat-Trihydrat, 5 kg, CHEBI:32138, weiß, 136,08 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6131-90-4
Summenformel C2H9NaO5
Molekulargewicht (g/mol) 136.079
MDL-Nummer 71557
InChI-Schlüssel AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
PubChem CID 23665404
ChEBI CHEBI:32138
IUPAC-Name Natrium;Acetat;Trihydrat
SMILES CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
Spezifikation
Schmelzpunkt 58°C
Farbe Weiß
pH 8 to 9.5
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Formelmasse 136.08g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter