Learn More
Natriumacetattrihydrat, für HPLC, zertifiziert, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10733704 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10733704 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10733704 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. S/2046/60
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Schmelzpunkt 58 °C
CAS 6131-90-4
Farbe Weiß
pH 8 bis 9,5
Physikalische Form Fest
Menge 1 kg
Summenformel C2H9NaO5
MDL-Nummer 71557
Synonym sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
InChI-Schlüssel AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
IUPAC-Name Natrium;Acetat;Trihydrat
Molekulargewicht (g/mol) 136.079
PubChem CID 23665404
ChEBI CHEBI:32138
Formelmasse 136,08 g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter