Learn More
Natriumacetattrihydrat, Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, Ph. Eur., USP FCC, E262, 99,0–101,0 % (Begrenzung der getrockneten Substanz), ≤0,00002 % Al, Solstice.
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15642720
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
25 Kilogramm
5 Kilogramm
6 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15642720 5 kg 5 Kilogramm
15612720 1 kg 1 Kilogramm
15622720 2.5 kg 2.50 Kilogramm
15652720 6 x 1 kg 6 Stück
15662720 6 x 2.5 kg 6 Stück
15632720 25 kg 25 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15642720 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 250225KG
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
Puriss., entspricht der analytischen Spezifikation von BP, Ph. Eur., USP FCC, E262, 99,0-101,0 % (Berechnung auf die getrocknete Substanz), ≤0,00002 % Al
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6131-90-4
Summenformel C2H9NaO5
Molekulargewicht (g/mol) 136.079
MDL-Nummer MFCD00071557
InChI-Schlüssel AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumacetattrihydrat, Essigsäure, Natriumsalz, Trihydrat, Natriumacetat-3-Wasser, Natriumacetat USP:JAN, Natriumacetat USAN:JAN, Natriumacetat TN, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
PubChem CID 23665404
ChEBI CHEBI:32138
IUPAC-Name Natrium;Acetat;Trihydrat
SMILES CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumacetattrihydrat
Namenshinweis Erfüllt die analytische Spezifikation von Ph.Eur.BP, USP, FCC
Physikalische Form Crystalline Powder
Menge 5 kg
Strukturformel CH3COONa · 3H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 3732037
Formelmasse 136,08 g/mol
Reinheit (%) 99 bis 101 % (Kalk bis zur getrockneten Substanz)
Güte puriss.
Zündpunkt 1112 °F