Learn More
Natriumacetattrihydrat, Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, Ph. Eur., USP FCC, E262, 99,0–101,0 % (Begrenzung der getrockneten Substanz), ≤0,00002 % Al, Solstice.
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15652720
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
25 Kilogramm
5 Kilogramm
6 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15652720 6 x 1 kg 6 Stück
15612720 1 kg 1 Kilogramm
15622720 2.5 kg 2.50 Kilogramm
15642720 5 kg 5 Kilogramm
15662720 6 x 2.5 kg 6 Stück
15632720 25 kg 25 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15652720 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 250226X1KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    297.00 €
    272.48 € / 6 Stück
    Sparen 24.52 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Puriss., entspricht der analytischen Spezifikation von BP, Ph. Eur., USP FCC, E262, 99,0-101,0 % (Berechnung auf die getrocknete Substanz), ≤0,00002 % Al
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6131-90-4
Summenformel C2H9NaO5
Molekulargewicht (g/mol) 136.079
MDL-Nummer MFCD00071557
InChI-Schlüssel AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumacetattrihydrat, Essigsäure, Natriumsalz, Trihydrat, Natriumacetat-3-Wasser, Natriumacetat USP:JAN, Natriumacetat USAN:JAN, Natriumacetat TN, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
PubChem CID 23665404
ChEBI CHEBI:32138
IUPAC-Name Natrium;Acetat;Trihydrat
SMILES CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumacetattrihydrat
Namenshinweis Erfüllt die analytische Spezifikation von Ph.Eur.BP, USP, FCC
Physikalische Form Crystals
Menge 6 x 1 kg
Strukturformel CH3COONa · 3H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 136.08
Reinheit (%) 99,0 bis 101,0 % (Kalk bis zur getrockneten Substanz)
Güte puriss.
Zündpunkt 1112 °F