Learn More
Natriumacetattrihydrat, Puriss. P.A., ACS Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99,5 %, Solstice
Artikelnummer. 15693800
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
50 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
50 Kilogramm
500 Gramm
6 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15693800 1 kg 1 Kilogramm
15613810 500 g 500 Gramm
15603810 2.5 kg 2.50 Kilogramm
15653810 6 x 500 g 6 Stück
15633810 6 x 1 kg 6 Stück
15643810 6 x 2.5 kg 6 Stück
15623810 50 kg 50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15693800 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 323181KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.18 €
    52.37 € / 1 Kilogramm
    Sparen 14.81 €
    22% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.5 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6131-90-4
Summenformel C2H9NaO5
Molekulargewicht (g/mol) 136.079
InChI-Schlüssel AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumacetattrihydrat, Essigsäure, Natriumsalz, Trihydrat, Natriumacetat-3-Wasser, Natriumacetat USP:JAN, Natriumacetat USAN:JAN, Natriumacetat TN, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
PubChem CID 23665404
ChEBI CHEBI:32138
IUPAC-Name Natrium;Acetat;Trihydrat
SMILES CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumacetattrihydrat
Namenshinweis Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Physikalische Form Crystalline Powder
Menge 1 kg
Strukturformel CH3COONa · 3H2O
MDL-Nummer MFCD00071557
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 3732037
Formelmasse 136,08 g/mol
Reinheit (%) ≥99,5 %
Güte ACS/puriss. P. A
Zündpunkt 1112 °F