Learn More
Natriumacetat-Trihydrat, TRC
Artikelnummer. 30425733
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30425733 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30425733 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS96012325G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Acetate Trihydrate
CAS 6131-90-4
Summenformel C2 H3 O2 . Na . 3 H2 O
Menge 25 g
Synonym Sodium acetate trihydrate, Sodium ethanoate trihydrate
InChI-Formel InChI=1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
SMILES O.O.O.[Na+].CC(=O)[O-]
IUPAC-Name Natrium;Acetat;Trihydrat
Molekulargewicht (g/mol) 136.08
Formelmasse 136.0348