Learn More
Natriumarsenat, dibasisch, Heptahydrat, ACS-Reagenz98.0, bis102.0 %, Honeywell™ Fluka ™
Shop All Honeywell Fluka ProductsDescription
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Natriumarsenat, dibasisch, Heptahydrat |
| CAS | 10048-95-0 |
| Menge | 50 g |
| Summenformel | AsH15Na2O11 |
| Strukturformel | Na2HAsO4 · H2O |
| MDL-Nummer | MFCD00149179 |
| UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
| Synonym | Dinatriumarsenat-Heptahydrat, Natriumsäurearsenat, Heptahydrat, Natriumarsenat-Heptahydrat, Natriumorthoarsenat-Heptahydrat, Dibasisches Natriumarsenat-Heptahydrat, Natriumarsenat, dibasisch, Heptahydrat, Dinatriumarsenat, Heptahydrat, Arsensäure H3ASO4, Dinatriumsalz, Heptahydrat, ccris 5553, arsenic acid h3aso4 , disodium salt, heptahydrate |
| InChI-Schlüssel | KOLXPEJIBITWIQ-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].O[As]([O-])([O-])=O |
| Show More |