Learn More
Natriumarsenatheptahydrat, TRC
Spezifikation
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Sodium Arsenate Heptahydrate |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/AsH3O4.2Na.7H2O/c2-1(3,4)5;;;;;;;;;/h(H3,2,3,4,5);;;7*1H2/q;2*+1;;;;;;;/p-2 |
| Formelmasse | 311.9626 |