Learn More
Natriumarsenit 0,05 M für Laboranwendungen und Titrationen, Chem Lab
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Farblos |
| CAS | 7784-46-5 |
| Siedepunkt | 100°C |
| Schmelzpunkt | 0°C |
| Konzentration | 0.05 M |
| Dichte | 1.01 g/mL |
| Molekulargewicht (g/mol) | 129.91 |
| Verpackung | Polyethylen |
| Menge | 1 l |
| Physikalische Form | Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Natriumarsenit 0.05 mol/l
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 3
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Arsenic Trioxide