Learn More
Natriumascorbat Mikromol™
Artikelnummer. 17929614
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17929614 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17929614 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3465.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Natriumascorbat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ascorbic acid sodium salt (Vitamin C sodium salt)
CAS 134-03-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Ascorbic acid sodium salt (Vitamin C sodium salt)
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C6 H7 O6 . Na
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Sodium ascorbate, Sodium (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-4-hydroxy-5-oxo-2,5-dihydrofuran-3-olate
InChI-Formel InChI=1S/C6H8O6.Na/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5;/h2,5,7-10H,1H2;/q;+1/p-1/t2-,5+;/m0./s1
SMILES [Na+].OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(=C1[O-])O
IUPAC-Name Natrium;(2R)-2-[(1S)-1,2-Dihydroxyethyl]-4-Hydroxy-5-oxo-2H-furan-3-olat
Molekulargewicht (g/mol) 198.11
Menge 250 mg
Formelmasse 198,014 g/mol