Learn More
Natriumazid-15N3, TRC
Artikelnummer. 30006121
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30006121 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30006121 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS61253225MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Azide-15N3
CAS 1015486-10-8
Summenformel 15N3Na
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/N3.Na/c1-3-2;/q-1;+1
SMILES [Na][15N]=[15N+]=[15N-]
Molekulargewicht (g/mol) 67.99
Formelmasse 67.9901